Learn More
Liebherr™ Refrigerador de laboratorio serie LFK
Garantizan la máxima estabilidad de temperatura. El refrigerador de laboratorio Liebherr™ serie LFK está disponible en una amplia gama de tamaños para satisfacer todas las necesidades del laboratorio. Las unidades con sólidas puertas de cristal incluyen descongelación automática y enfriamiento rápido. El regulador electrónico incluye alarmas sonoras y visuales de puerta abierta y alta temperatura.
Especificaciones
Descongelación | Automático |
---|---|
Aislamiento | Poliuretano |
Certificaciones/conformidad | CE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 14001, ISO 9001 |
Color | Blanco |
Tipo de condensador | Estático |
Descripción
Refrigeradores de laboratorio avanzados- Regulación de temperatura electrónica para ofrecer la máxima estabilidad de temperatura
- Panel de control con pantalla digital y alarmas sonoras y visuales de puerta abierta y alta temperatura
- Enfriamiento rápido tras la apertura de la puerta con refrigerante ecológico
- Termostato de seguridad «anti-congelación» y descongelación automática con bandeja de recogida
- Construidos con aislamiento de poliuretano de alta densidad
- Depósitos de ABS con opciones de depósito seguro ATEX
- Carrocería de acero tratado con epoxi, con sólidas puertas delanteras de cristal
- Gama de tamaños, desde unidades de mesa hasta de gran capacidad
- Puertas reversibles con cerradura con llave para el almacenamiento seguro de productos valiosos
Especificaciones
Automático | |
CE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 14001, ISO 9001 | |
Estático |
Poliuretano | |
Blanco | |
50 Hz |