Learn More
Heathrow Scientific™ Temporizador de 4 vías Lab Alert™ con pizarra blanca y rotulador, blanco
El temporizador de 4 vías Lab Alert™ con pizarra blanca/rotulador.
Marca:  Heathrow Scientific™ HS120365
Código de producto. 16380726
  • 37.70€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Descripción
  • La función de reloj cuenta hacia arriba o hacia abajo hasta 24 horas 59 minutos
  • 4 canales de temporizador
  • Se coloca de pie o se fija a una superficie magnética (imanes en la parte posterior de la unidad)
  • Incluye pizarra blanca y rotulador
  • Suena cuando finaliza el tiempo
Especificaciones
Especificaciones
Temporizador
Sonoro
Digital
Hours and minutes
AAA
4,8 in
3,4 in
0,9 in
0.24 lb.
24 h
100%
Temporizador de 4 vías Lab Alert™ con pizarra blanca y rotulador
4
Blanco
12,3 cm
8,6 cm
2,4 cm
0.11 kg
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Heathrow Scientific™ Temporizador de 4 vías Lab Alert™ con pizarra blanca y rotulador, blanco > N.º de canales: Cuatro