missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ L-Lactic Acid Assay Kit (Colorimetric)
Assay Kit (Colorimetric)
Marca: Novus Biologicals™ NBP3-25875
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción

Especificaciones
Storage of components varies. See protocol for specific instructions. | |
96 Tests | |
Non-species specific |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Novus Biologicals™ L-Lactic Acid Assay Kit (Colorimetric) > 96 pruebas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido