Learn More
L-Glutamine, ≥98.5%, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15885148
L-Glutamine, ≥98.5%, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15885148 Tienda Thermo Scientific Productos
250 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 15885148
Marca: Thermo Scientific J16285.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.146 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-85-9
Fórmula molecular C5H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 146.146
Número MDL MFCD00008044
Clave InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Sinónimo l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Nombre IUPAC Ácido (2 S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
SMILES C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamine
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCOCH2CH2CH(NH2)COOH
Beilstein 1723797
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo cristalino
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote233785A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog NumberJ16285.36,J16285.30,J16285.22,J16285.A1
Número de lote191272A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/11/2023 Catalog NumberJ16285.36,J16285.30,J16285.22,J16285.A1
Número de lote233785 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/10/2023 Catalog NumberJ16285.36,J16285.30,J16285.22,J16285.A1
Número de lote230362 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/03/2023 Catalog NumberJ16285.36,J16285.30,J16285.22,J16285.A1
Número de lote177536 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/11/2022 Catalog NumberJ16285.36,J16285.30,J16285.22,J16285.A1
RUO – Research Use Only
Título del producto
L-Glutamine, ≥98.5%, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals >