Learn More
L-Asp-Asp-rhodamine Trifluoroacetate Salt, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
0,5mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco a blanquecino |
| Tipo de producto | Detergente |
| Fórmula molecular | C28H25N4O9·CF3CO2H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 788,56g/mol |
| Sinónimo | (Asp)2-R110; rodamina 110, bis-(amina de ácido L-aspártico), sal de ácido trifluoroacético |
| Sensibilidad | Higroscópico |
| Contenido y almacenamiento | De -30 °C a -10 °C |
| Formulario | Liofilizado |
| Cantidad | 1 mg |