Learn More
Ácido L-(+)-ascórbico, polvo, reactivo bioquímico BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15508674
100 g, Frasco de polietileno
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Productos bioquímicos de alta calidad para su uso en investigación
CAS 50-81-7
Fórmula molecular C6H8O6
Peso molecular (g/mol) 176.12
Número MDL MFCD00064328
Clave InChI CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Sinónimo l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-Ascorbic Acid
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1L = 1.65kg
Nombre IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxi-2H-furan-5-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.12
Grado Reactivo bioquímico BAKER ANALYZED™
Forma física Polvo
Título del producto
Ácido L-(+)-ascórbico, polvo, reactivo bioquímico BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ >