Learn More
L-arginina, clorhidrato, MP Biomedicals™
362.00€
Número MDL | MFCD00002635 |
---|---|
Sinónimo | l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l |
PubChem CID | 6322 |
ChEBI | CHEBI:16467 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11393929
|
MP Biomedicals
0210074391 |
1 kg |
362.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
MFCD00002635 | |
l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l | |
6322 | |
CHEBI:16467 |
Especificaciones
L-Arginine Hydrochloride | |
Blanco | |
C6H15ClN4O2 | |
l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l | |
[H+].[Cl-].N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(O)=O | |
210.66 | |
CHEBI:16467 | |
Polvo cristalino |
1119-34-2 | |
0.992 | |
MFCD00002635 | |
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N | |
Ácido (2S)-2-amino-5-(diaminometilidenamino)pentanoico | |
6322 | |
210.662 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
L-arginina, clorhidrato, MP Biomedicals™