Learn More
Masterflex™ Conectores reductores Kynar™, PVDF
Combine estos sencillos y económicos conectores reductores con tubos flexibles para su uso en aplicaciones de baja presión (normalmente de menos de 2,06 bar [30 psi]). Los conectores reductores de PVDF Kynar™ se deslizan en tubos suaves. La elasticidad de los tubos mantiene a estos en el conector en instalaciones de baja presión.
Marca: Masterflex™ 30703-58
Descripción
- Diseñados para un montaje rápido y sencillo sin necesidad de utilizar herramientas
- Excelente resistencia química
- Intervalo de temperatura: 62129°C
- Esterilizar mediante de óxido de etileno o en autoclave
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Tubos con DI 1/2 × 3/8 pulg | |
Orificio de 1/4 pulg.; de 2 a 1/2 x 11/16 pulg |
PVDF | |
10 Pack |