missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KRBP Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | KRBP |
---|---|
Concentración | 0.13 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
16826743
|
Proteintech
10386-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16816743
|
Proteintech
10386-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
May be involved in transcriptional regulation.Specifications
KRBP | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8R1D1, Q9BUY5 | |
235028, 79088 | |
KRBP Fusion Protein Ag0585 | |
Primary | |
-20°C | |
ZNF426 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
K RBP, KRBP, zinc finger protein 426, ZNF426 | |
ZNF426 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |