Learn More
KRBP Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 10386-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16826743
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
May be involved in transcriptional regulation.
Especificaciones
Especificaciones
KRBP
Polyclonal
Unconjugated
ZNF426
K RBP, KRBP, zinc finger protein 426, ZNF426
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
235028, 79088
-20°C
Liquid
Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8R1D1, Q9BUY5
ZNF426
KRBP Fusion Protein Ag0585
20 μL
Primary
Human, Mouse