Learn More
BICASA Kompatto Smart Series Mobile Workstation
Kompatto Smart Series Mobile Workstation with 20 mm thick height adjustable HPL worktop and double socket pass-through.
Marca: BICASA KS.1800.900.0910.HPL
Detalles adicionales : Peso : 125.00000kg
Alertas:
Electric panel not included
Descripción
- Kompatto Smart de 910 mm de altura
- Certificado según EN 13150:2001 y BRG 234/09.06
- Capacidad de carga máxima: 700 kg (distribuidos de manera uniforme)
- Para sujetar equipos grandes y pesados que necesitan accesibilidad lateral completa
- Pedestales perfilados de aluminio estirado con ranuras verticales
- Zócalo plegado de chapa de acero pesado
- Ruedas de alta capacidad, todas con un solo dispositivo de soporte unitario, bloqueo y nivelación
- Soporte para encimera ajustable en altura (50 mm de separación) con soportes voladizos de acero pesado y travesaño horizontal de aluminio
- Todas las piezas acabadas con pintura en polvo de poliuretano color gris claro mate bonderizado
- Encimera de HPL con doble paso de plástico de 80 mm de diámetro, color gris pastel con núcleo negro
Especificaciones
900 x 1800 x 910 mm | |
Sí | |
Certificado TUV EN 13150 |
Ruedas de alta capacidad, todas con un solo dispositivo de soporte unitario, bloqueo y nivelación | |
607 a 907 mm (paso 25) | |
Gris claro |