Learn More
BICASA Kompatto Smart Series Mobile Workstation
Kompatto Smart Series Mobile Workstation with 20 mm thick height adjustable HPL worktop and double socket pass-through.
1945.10€ - 2432.70€
Especificaciones
Ajustable (altura) | 607 a 907 mm (paso 25) |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado TUV EN 13150 |
Tipo de rueda | Ruedas de alta capacidad, todas con un solo dispositivo de soporte unitario, bloqueo y nivelación |
Con ruedas giratorias | Sí |
Color | Gris claro |
Alertas:
Electric panel not included
Código de producto | Marca | Dimensiones (Pr x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Pr x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17467373
|
BICASA
KS.0900.750.0910.HPL |
750 x 900 x 910 mm |
1945.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17477373
|
BICASA
KS.0900.900.0910.HPL |
900 x 900 x 910 mm |
2035.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17487373
|
BICASA
KS.1200.750.0910.HPL |
750 x 1200 x 910 mm |
1992.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17497373
|
BICASA
KS.1200.900.0910.HPL |
900 x 1200 x 910 mm |
2040.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17407383
|
BICASA
KS.1500.750.0910.HPL |
750 x 1500 x 910 mm |
2167.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17417383
|
BICASA
KS.1500.900.0910.HPL |
900 x 1500 x 910 mm |
2305.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17427383
|
BICASA
KS.1800.750.0910.HPL |
750 x 1800 x 910 mm |
2385.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17437383
|
BICASA
KS.1800.900.0910.HPL |
900 x 1800 x 910 mm |
2432.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Kompatto Smart 910 mm height
- Certified according to EN 13150:2001 and BRG 234/09.06
- Max load capacity: 700 kg (uniformly distributed)
- To hold large and heavy equipment that need full-side accessibility
- Aluminum drawn profiled pedestals with vertical slots
- Heavy steel sheet folded plinth
- High-capacity casters, all with single standing, locking and levelling device
- Height-adjustable worktop support (50 mm gap) with heavy steel cantilever brackets and aluminum horizontal crossbar
- All parts finished with polyurethane powder coating Light Gray matt bonderized color
- HPL countertop with double plastic pass-through 80 mm dia., pastel gray color with black core
Especificaciones
607 a 907 mm (paso 25) | |
Ruedas de alta capacidad, todas con un solo dispositivo de soporte unitario, bloqueo y nivelación | |
Gris claro |
Certificado TUV EN 13150 | |
Sí |