Learn More
Hirschmann™ Kohlrausch Measuring flask Class A
Attain precise standard solutions. Hirschmann™ Kohlrausch Measuring flask Class A is ideal for delivering precise amount of liquid. Flask has blue graduations.
Marca:  Hirschmann™ 2970185
Código de producto. 13167959
  • 81.40€ / paquete de 2
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Descripción
  • Class A
  • Certified conformity
  • Blue graduation
  • Calibrated for IN
Especificaciones
Especificaciones
200 mL
0.15%
A
210 mm
Sí
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Hirschmann™ Kohlrausch Measuring flask Class A >