missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLK15 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

121.38€ - 325.38€

Especificaciones

Antígeno KLK15
Concentración 0.4 mg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Conjugado Unconjugated
Formato Liquid
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16815675
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
27515-1-AP-150UL
150 μL
325.38€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 24-01-2022
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16825675
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
27515-1-AP-20UL
20 μL
121.38€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 24-01-2022
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Kallikreins are a subgroup of serine proteases having diverse physiological functions. Growing evidence suggests that many kallikreins are implicated in carcinogenesis and some have potential as novel cancer and other disease biomarkers. This gene is one of the fifteen kallikrein subfamily members located in a cluster on chromosome 19. In prostate cancer, this gene has increased expression, which indicates its possible use as a diagnostic or prognostic marker for prostate cancer. The gene contains multiple polyadenylation sites and alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms.
Especificaciones

Especificaciones

KLK15
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Polyclonal
-20°C
0.4 mg/mL
Unconjugated
Rabbit
Human
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
SDS
Product Certifications