missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ KLHL10 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)
Human overexpression lysate
Marca: Abnova™ H00317719-T01.100uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
293T | |
KLHL10 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 69kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-KLHL10 antibody (Mfr. No. H00317719-B01) by Western Blot. | |
Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %) | |
Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación. |
Western Blot | |
BC067753 | |
pCMV-KLHL10 full-length | |
100 μl | |
Human |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Abnova™ KLHL10 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01) > 100 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido