Learn More
Velp Scientifica™ Unidad de digestión Kjeldahl de la serie DK
La unidad de digestión Kjeldahl de la serie DK Velp Scientifica™ contiene un bloque de aluminio que no requiere mantenimiento y garantiza una digestión completa y homogénea con alta fiabilidad.
Especificaciones
Tipo de producto | Digestor |
---|---|
Pantalla | LCD de 2 líneas |
Hertz | 50/60 Hz |
Tensión | 230 V |
Vataje | 1350 W |
Descripción
- Uso sencillo: con solo 4 teclas, puede establecer diferentes operaciones
- Alta precisión: la precisión de la temperatura es de ±0,5 °C, con una rápida velocidad de calentamiento
- Interfaz RS232: para la transferencia y el almacenamiento de datos en ordenador conforme a la seguridad GLP: el microprocesador electrónico comprueba y calibra automáticamente la temperatura del bloque de calefacción
- Personalizable: el operario puede elegir entre 6 diferentes idiomas
- La serie de digestores VELP DK son soluciones superiores para las necesidades de laboratorio y están diseñados y fabricados de acuerdo con las normas internacionales
Especificaciones
Digestor | |
50/60 Hz | |
1350 W | |
Para la determinación de nitrógeno y proteínas | |
Acero inoxidable pintado con epoxi | |
450 °C |
LCD de 2 líneas | |
230 V | |
230 V, 50/60 Hz, 1350 W | |
152 mm | |
1Cada una |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Velp Scientifica™ Unidad de digestión Kjeldahl de la serie DK