Learn More
Comprimidos de catalizador de cobre Kjeldahl, técnico, contiene 1 g de Na2SO4 y equivale a 0,1 g de CuSO4, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10395850
Comprimidos de catalizador de cobre Kjeldahl, técnico, contiene 1 g de Na2SO4 y equivale a 0,1 g de CuSO4, Fisher Chemical™
Código de producto. 10395850 Tienda Fisher Chemical Productos
500 Tablets
Click to view available options
Cantidad:
1000 Tablets
500 Tablets
Código de producto. 10395850
Marca: Fisher Chemical K/0120/80
Solicitar formato a granel o personalizado
Comprimidos de catalizador de cobre Kjeldahl, técnico, contiene 1 g de Na2SO4 y equivale a 0,1 g de CuSO4, Fisher Chemical, Cantidad: 1000 comprimidos, azul/blanco, Número MDL: 147336, Envasado: Tarro de plástico para polvo, Forma física: Sólido
Comprimidos de catalizador de cobre Kjeldahl, técnico, contiene 1 g de Na2SO4 y equivale a 0,1 g de CuSO4, Fisher Chemical, Cantidad: 1000 comprimidos, azul/blanco, Número MDL: 147336, Envasado: Tarro de plástico para polvo, Forma física: Sólido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL 147336
Especificaciones
Color Azul/blanco
Envase Jarra para polvos de plástico
Cantidad 500 Tablets
Forma física Sólido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2537837 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2025 Catalog NumberK/0120/81,K/0120/80
Número de lote2537836 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2025 Catalog NumberK/0120/81,K/0120/80
compliance-icons
Nombre del producto
  • Kjeldahl catalyst tablets Copper
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en A§.
Título del producto
Comprimidos de catalizador de cobre Kjeldahl, técnico, contiene 1 g de Na2SO4 y equivale a 0,1 g de CuSO4, Fisher Chemical™ >