Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech G3 NxT Guantes ambidiestros de nitrilo
Los guantes ambidiestros de nitrilo para salas blancas Kimtech™ G3 NxT no tienen látex ni silicona y no son estériles, para aplicaciones delicadas. El elegante acabado, con puntas de dedos con textura garantiza un control hábil de la contaminación.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001; CE CAT III; Categoría III PPE - CE Complejo, CE CAT III, Category III PPE - CE Complex |
---|---|
Accelerator Free | Sí |
Desechables | Single-use |
Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
Finger Thickness (English) | 6,3 mil |
Descripción
- Garantía de cumplimiento: EPI Cat III conforme al Reglamento (UE) 2016/425 y al Reglamento 2016/425 incorporado a la legislación del Reino Unido y modificado, EN ISO 374-1 Tipo B (KPT) Protección contra salpicaduras químicas, EN 374-4 Resistencia a la degradación por productos químicos, EN ISO 374-5 Protección contra microorganismos y VIRUS. Certificado de análisis disponible en línea
- Guantes desechables líderes del sector que ofrecen una protección, una limpieza y una calidad incomparable, y suministrados en un empaquetado preparado para salas blancas que minimiza los residuos
- La fabricación de nitrilo da como resultado productos que son más resistentes y eficientes que los guantes de látex, y ofrecen una mejor protección contra una amplia gama de contaminantes, incluidos virus, microorganismos y salpicaduras químicas.
- Las puntas de los dedos con textura mejoran el agarre y la sensibilidad táctil para que los procesos sean más seguros y eficientes
- Los puños con reborde añaden resistencia a los guantes, lo que reduce el riesgo de rotura y aumenta su durabilidad, al mismo tiempo que reduce la posibilidad de que se enrollen para que sea más fácil ponérselos y quitárselos
Especificaciones
ISO 9001; CE CAT III; Categoría III PPE - CE Complejo, CE CAT III, Category III PPE - CE Complex | |
Single-use | |
6,3 mil | |
Ambidiestro | |
Nitrilo | |
0.13 mm | |
Thin-walled Examination Gloves | |
5,1 mil | |
Con reborde | |
30 cm |
Sí | |
Punta de los dedos texturizada | |
0.16 mm | |
Sí | |
5,1 mil | |
sin polvo | |
No estéril | |
0.13 mm | |
11.81 in. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech G3 NxT Guantes ambidiestros de nitrilo