Learn More
Kimtech™ Kimtech™ PFE Latex Guantes ambidiestros, natural
Los guantes ambidiestros Kimtech™ PFE Latex, hechos de látex PFE respetuoso con la piel, son adecuados para una amplia gama de aplicaciones en entornos de laboratorios, pruebas y fabricación.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 455-1 y EN 455-2, fabricados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9001 |
---|---|
Clasificación | EPI de categoría III |
Color | Natural |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Descripción
- Conformidad asegurada:
- EPI de Categoría III según la Normativa (UE) 2016/425
- Protección contra salpicaduras químicas EN ISO 374-1:2016 Tipo C (K)
- Resistencia a la degradación por productos químicos EN 374-4:2003
- Protección contra virus y microorganismos EN ISO 374-5:2016
- El material de PFE y látex de calidad excepcional Saint Plus proporciona altos niveles de protección contra la contaminación por microorganismos, salpicaduras químicas, virus y mucho más.
- Son aptos para su uso en una gran variedad de tipos de laboratorio y entornos y se suministran con información técnica de apoyo para demostrar el cumplimiento de las normativas.
- Los guantes son ambidiestros, desechables y de color natural, pero no son estériles.
- La palma y las puntas de los dedos texturizados mejoran la sensibilidad táctil y el agarre para que los procesos sean más seguros y eficaces.
- Los puños con reborde añaden fuerza a los guantes, lo que reduce el riesgo de desgarros y aumenta su durabilidad, al tiempo que reducen el enrollado para facilitar su colocación y retirada.
- Hechos de látex de caucho natural y sin polvos para reducir el riesgo de que el usuario sufra dermatitis o irritación en la piel.
Especificaciones
EN 455-1 y EN 455-2, fabricados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9001 | |
Natural | |
Totalmente texturizados | |
Sí | |
Látex | |
sin polvo | |
Puño con reborde | |
Para laboratorios y entornos seguros | |
100/paq. |
EPI de categoría III | |
Sí | |
Ambidiestro | |
No | |
0.13 mm | |
Guantes de examen | |
Con textura | |
Con reborde enrollado |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Kimtech™ Kimtech™ PFE Latex Guantes ambidiestros, natural