Learn More
DWK Life Sciences Pipetas (de medición) tipo Mohr de clase B reutilizables Kimble™ KIMAX™-51 Brand Código de producto.: 15252676
DWK Life Sciences Pipetas (de medición) tipo Mohr de clase B reutilizables Kimble™ KIMAX™-51 Brand
Código de producto. 15252676
0,1 ml, Blanco, ± 0,005 ml, paquete de 12
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 ml
10 mL
Color:
Blanco
Naranja
Tolerancia:
± 0,005 ml
± 0.06 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 12
Código de producto. 15252676
Marca: DWK Life Sciences 37020110
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estructura sólida
Estructura sólida
  • Diseñadas para tareas de laboratorios químicos: las aperturas de punta son más pequeñas que las deseadas normalmente para operaciones de laboratorios clínicos—
  • Escala de graduación de color marrón permanente fundida en tubo de calibre uniforme que termina por encima de la junta cónica
  • Codificadas por colores por tamaño para facilitar la clasificación
  • Puntas templadas
  • Calibradas «para administrar»“”
Compliance
Diseñado a partir de la norma ASTM™ E 1293, clase B, requisitos de estilo 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM E438, Tipo I de la Farmacopea Estadounidense, Clase B
Clase B
Material Vidrio de borosilicato
Graduado Sí
Graduaciones 0,01 mL
Longitud (imperial) 11,8 in
Tolerancia ± 0,005 ml
Volumen (imperial) 0,003 oz
Color Blanco
Volumen (métrico) 0,1 ml
Longitud (métrico) 300 mm
Tipo Pipeta Mohr
Desechables No
Título del producto
DWK Life Sciences Pipetas (de medición) tipo Mohr de clase B reutilizables Kimble™ KIMAX™-51 Brand >