Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca con parte superior abierta de polipropileno con revestimientos de PTFE blanco unido Kimble™
Pensado para una inyección única
Marca: DWK Life Sciences 73814BL9425
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricados con materias primas de la mayor calidad
- Diseñados para un ajuste ideal con viales de muestreador automático Kimble Chase
- Los tapones y septum ya acoplados minimizan la contaminación por manipulación
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Polipropileno | |
9-425 |
Azul | |
Esterilizables en autoclave |
Título del producto
DWK Life Sciences Tapones de rosca con parte superior abierta de polipropileno con revestimientos de PTFE blanco unido Kimble™ > Tapón azul; acabado de rosca GPI 9-425
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido