Learn More
DWK Life Sciences Filtro de entrada de disolvente de acero inoxidable Kontes™Kimble™
Filtro de entrada para 0,31 cm (0,125 pulgadas) de D. E. Tubos de conducción
Marca:  DWK Life Sciences 953916-0000
Código de producto. 12973521
  • 139.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Descripción
Filtro de entrada de disolvente de acero inoxidable Kontes™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
D. E. de 0,31 cm (0,125 pulgadas) Tubos de conducción
Acero inoxidable
Filtro de entrada
Tuerca CTFE
2 μm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Filtro de entrada de disolvente de acero inoxidable Kontes™Kimble™ > Filtro de entrada; para 2,54/20,32 cm (1/8 pulgadas) de D. E. Tubos de conducción