Learn More
DWK Life Sciences Cubetas cilíndricas de revelado para TLC Kontes Kimble
Click to view available options
Tipo de tapón:
Antideslizante
Tapa con cierre
Fondo (imperial):
10,47 in
10,75 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Cubetas de vidrio moldeado para el desarrollo de placas de TLC de cualquier tamaño hasta 20 x 20 cm
- Cubetas: K416180-0000, K416185-0000, K416190-0000
- Tapas: K416181-0000, K416186-0000
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de tapón | Antideslizante |
Material | Vidrio moldeado |
Tipo | Cubetas de revelado |
Forma | Rectangulares |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 10,16 x 29,8 x 27 cm (4 × 11,75 × 10,75 pulgadas) |
Longitud (imperial) | 4 in |
Longitud (métrico) | 10,16 cm |
Anchura (imperial) | 11,75 in |
Anchura (métrico) | 29,8 cm |
Altura (imperial) | 10,75 in |
Mostrar más |
Título del producto
DWK Life Sciences Cubetas cilíndricas de revelado para TLC Kontes Kimble >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido