Learn More
DWK Life Sciences Columnas con tapón de PTFE Kontes™ Kimble™
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Diámetro interior (métrico):
11 mm
15 mm
19 mm
22 mm
25 mm
30 mm
41 mm
49 mm
Capacidad de columna:
10 ml
20 ml
30 ml
40 ml
80 ml
110 ml
130 ml
140 ml
150 ml
190 ml
240 ml
250 ml
300 ml
650 ml
1300 ml
Incluye:
Disco fritado y tapón de llave de paso de PTFE con un calibre de 2 mm
Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Con tapón de llave de paso de PTFE
- El disco fritado, sellado, de gran porosidad (de 40 a 60 μm) soporta el embalaje
- Utilice lana de vidrio para soportar el embalaje en columnas sin disco fritado
- El tapón de PTFE controla el caudal
- No se incluye el embalaje
Especificaciones
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Separación analítica |
Diámetro interior (métrico) | 49 mm |
Tipo | Columna de cromatografía plana |
Capacidad de columna | 1300 ml |
Longitud (métrico) | 700 mm |
Material | Vidrio |
Material de soporte | Lana de vidrio |
Incluye | Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
DWK Life Sciences Columnas con tapón de PTFE Kontes™ Kimble™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido