Learn More
DWK Life Sciences Pocillo central Kimble™ Kontes™ para matraz de incubación
El tapón superior para el matraz de incubación con brazo lateral Kontes™ tiene un orificio descentrado para la inserción del pocillo central de polipropileno desechable. El pocillo central se puede cortar cuando se transfiere a un vial de recuento de centelleo de líquidos.
Marca:  DWK Life Sciences 882320-0000
Código de producto. 11805824
  • 354.00€ / paquete de 144
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Descripción
El matraz de incubación con brazo lateral Kontes™ se utiliza para estudios metabólicos de materiales biológicos. Es especialmente útil para medir los rendimientos de C14O2 después de la incubación, y también resulta adecuado para las incubaciones in vitro, bioensayos de insulina, oxidaciones de persulfato, y la “destilación” de cualquier base o ácido volátil.
  • Dado que se introduce un ácido o un álcali al final de la reacción, es posible utilizar este sencillo sistema con un tampón de fosfato o bicarbonato
  • El matraz de brazo lateral permite la entrada de la aguja de la jeringa sin alterar las condiciones establecidas
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
  • Los tapones superiores, los tapones para brazos laterales y los pocillos centrales están disponibles por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
0,39 in
Para estudios metabólicos de materiales biológicos
144
1 cm
Polipropileno
Para matraz de incubación
Pocillo central
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Pocillo central Kimble™ Kontes™ para matraz de incubación > Pocillo central, diámetro: 1 mm