Learn More
DWK Life Sciences Precintos de aluminio Kimble™ Kontes™ con botón superior abatible, codificados por colores
La parte superior del botón abatible de dos piezas, con evidencia de manipulación, protege el área de destino y permite un fácil acceso
Marca: DWK Life Sciences 73843B-13
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para su uso con frascos y viales de suero de 13 y 20 mm
- Diseñados para asegurar septos y tapones a frascos y viales
- Permite un fácil acceso con un movimiento del pulgar
- Disponible con botones de plástico azul, rojo, verde y blanco para ayudar a separar e identificar las muestras
Especificaciones
Azul | |
Esterilizable en autoclave | |
Botón abatible |
Aluminio | |
1000/caja | |
13 mm |
Título del producto
DWK Life Sciences Precintos de aluminio Kimble™ Kontes™ con botón superior abatible, codificados por colores > Se utiliza con frascos y viales de suero de 13 mm; azul
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido