Learn More
DWK Life Sciences Adaptadores de flujo para columnas económicas FlexColumn Kontes™ Kimble™.
Convierta columnas FlexColumn™ estándar en columnas con un volumen de lecho ajustable
Marca:  DWK Life Sciences 420415-1500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13423646
  • 347.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Descripción
Incluye
  • Cánula de eluyente de PTFE
  • De poliacetal
  • Cierres de junta tórica Viton™
  • Un soporte de lecho de repuesto de 20 μm hehco de polietileno
Información de órdenes
Se pueden solicitar soportes de lecho adicionales en paquetes de 10 (consulte K420415-1001, -1501, -2501).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Concentración y gradientes de pH, separación por flujo inverso y flujo por gravedad
Kit de adaptadores de control
Poliacetal
DE de 0,062 pulgadas Tubo de PTFE y FEP,junta tórica de FKM Viton™, soporte de lecho de HDPE con 20 um de porosidad
15 mm de DI FlexColumn
140 mm
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Adaptadores de flujo para columnas económicas FlexColumn Kontes™ Kimble™. > Se ajusta a columnas con DI de 1,5cm; longitud funcional 14 cm