Learn More
DWK Life Sciences Matraces Kimble™ KIMAX™ con conector de manguera de liberación rápida
Permite la fijación segura de tubos con un diámetro interior de 0.25 pulg. (6 mm)
Marca:  DWK Life Sciences 270702000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11747989
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Allow safe attachment of 0.25 in. I.D. (6mm) tubing
  • Los tubos permanecen acoplados de forma permanente a la manguera dentada y el extremo opuesto se acopla al tubo del matraz con cierre de rosca positivo
  • El posicionamiento correcto del conector proporciona una mayor estabilidad de los matraces ya que los tubos en ángulo hacia abajo tienen menos tendencia a inclinar el matraz
  • Graduados con escala de volumen aproximada en esmalte cerámico blanco duradero
  • Los tapones y los tubos se venden por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
6,6 in
Vidrio borosilicatado
100 ml
30 cm
9
2000 mL
De 600 a 2000 ml
11,8 in
16.8 cm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Matraces Kimble™ KIMAX™ con conector de manguera de liberación rápida > 2000mL; Stopper No.: 9