Learn More
DWK Life Sciences Viales Kimble™ KIMAX™ Accuform™ Micro-Vial™
La cavidad cónica permite la máxima recuperación de contenido con una aguja de jeringa.
Marca:  DWK Life Sciences 60710-10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15308055
  • 293.00€ / paquete de 12
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-01-2026
Descripción
  • Microvial de vidrio transparente con tapón con parte superior abierta y septo de silicona con revestimiento de PTFE
  • Fabricado con paredes de vidrio transparente con grosor adicional que aporta resistencia y ampliación de contenido
  • Sin graduar, con área de rotulación
  • El tubo dispone de un acabado de rosca
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
PTFE/silicona
25 mm
10,0 ml
Cónico
2,75 dr.
73 mm
Transparente
Vidrio de borosilicato
No
Rosca
Tapón de rosca (parte superior abierta)
USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Viales Kimble™ KIMAX™ Accuform™ Micro-Vial™ > Capacidad: 10 ml