Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de color transparente con tapones con revestimiento de caucho blanco/PTFE acoplados Kimble™
Envasados en bandejas corrugadas con particiones
Marca:  DWK Life Sciences 60811B-3
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11852963
  • 385.00€ / paquete de 144
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Descripción
  • Pequeñas cantidades de cajas
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de dilatación 33 transparente
  • Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada acoplados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
A
Transparente
Vidrio de borosilicato
Rosca
Fenólico
65 mm
Teflón y goma
19 mm
12 ml
3,2 dr.
Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de color transparente con tapones con revestimiento de caucho blanco/PTFE acoplados Kimble™ > Capacidad: 3 dr