Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de color transparente con tapones con revestimiento de caucho blanco/PTFE acoplados Kimble™
Envasados en bandejas corrugadas con particiones
Marca:  DWK Life Sciences 60811B-2
340.65 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11842963
  • 366.00€ / paquete de 144
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Usar código promocional 24123 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Descripción
  • Pequeñas cantidades de cajas
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de dilatación 33 transparente
  • Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada acoplados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
A
Transparente
Vidrio de borosilicato
Rosca
Fenólico
60 mm
Teflón y goma
17 mm
8 ml
2,16 dr.
Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de color transparente con tapones con revestimiento de caucho blanco/PTFE acoplados Kimble™ > Capacidad: 2 dr