Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de color transparente con tapones con revestimiento de caucho blanco/PTFE acoplados Kimble™
Envasados en bandejas corrugadas con particiones
Marca: DWK Life Sciences 60811B612
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Pequeñas cantidades de cajas
- Fabricados con vidrio de borosilicato de dilatación 33 transparente
- Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada acoplados
Especificaciones
A | |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Rosca | |
Fenólico | |
70 mm |
Teflón y goma | |
28 mm | |
25 ml | |
6,76 dr. | |
Tapón de rosca (parte superior cerrada) |
Título del producto
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de color transparente con tapones con revestimiento de caucho blanco/PTFE acoplados Kimble™ > Capacidad: 6,25 dr.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido