Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de color ámbar con tapones con revestimiento de caucho blanco/PTFE sin acoplar Kimble™
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,8 mL
2 ml
4 ml
8 ml
Tipo de tapón:
Tapón de rosca
Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Volumen (imperial):
0,5 dr.
1 dr
2,16 dr.
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Descripción
Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada sin acoplar
- Fabricados con vidrio de borosilicato ámbar de dilatación 51
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Teflón y goma |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 0,5 dr. |
| Material del cierre | Fenólico |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Altura (métrico) | 32 mm |
| Mostrar más |