Learn More
DWK Life Sciences Viales de rosca de color ámbar sin tapones Kimble™ Código de producto.: 11883003
Fecha estimada de envoi: 15-12-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00€
    190.82€ / paquete de 200
    Ahorro 51.18€
    21% Descuento
Solo quedan null
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences Viales de rosca de color ámbar sin tapones Kimble™
Código de producto. 11883003
1 dr, 13-425, paquete de 200
Click to view available options
Volumen (imperial):
0,5 dr.
1 dr
1,5 dr.
10 dr
2 dr
5 dr
Tamaño del tapón:
13-425
15-425
24-400
8-425
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. 11883003
Marca: DWK Life Sciences 609121545
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00€
    190.82€ / paquete de 200
    Ahorro 51.18€
    21% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-12-2025
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato ámbar de dilatación 33
  • Los viales ámbar ofrecen protección contra luz dañina y rayos UV para productos fotosensibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 4 ml
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 1 dr
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 45 mm
Certificaciones/conformidad USP Tipo I
Tamaño del tapón 13-425
Título del producto
DWK Life Sciences Viales de rosca de color ámbar sin tapones Kimble™ >