Learn More
DWK Life Sciences Viales de rosca de color ámbar sin tapones Kimble™
Fabricados con vidrio de borosilicato ámbar de dilatación 33
Marca: DWK Life Sciences 609121760
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los viales ámbar ofrecen protección contra luz dañina y rayos UV para productos fotosensibles.
Especificaciones
Ámbar | |
Vidrio de borosilicato | |
Rosca | |
Tapón de rosca | |
USP Tipo I |
17 mm | |
8 ml | |
2 dr | |
60 mm | |
15-425 |
Título del producto
DWK Life Sciences Viales de rosca de color ámbar sin tapones Kimble™ > 7,39 ml (2 dr); D.E. x Al: 17 x 60 mm; acabado GPI: 15-425; 200/caja
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido