missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ KIAA0101(variant 1) 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Human overexpression lysate
Marca: Abnova™ H00009768-T01.100uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
293T | |
KIAA0101(variant1) 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 12.32kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-KIAA0101 (variant 1) antibody (Mfr. No. H00009768-B01P) by Western Blot. | |
Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %) | |
Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación. |
Western Blot | |
NM_014736.4 | |
pCMV-KIAA0101(variant1) full-length | |
100 μl | |
Human |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Abnova™ KIAA0101(variant 1) 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) > 100 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido