Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Junta tórica
Pieza de repuesto para el adaptador KECK™ KA de oliva de vidrio a oliva de plástico.
0.55€ - 118.00€
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11701429
|
DWK Life Sciences
286342005 |
6 mm | EPDM |
69.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15834698
|
DWK Life Sciences
286342202 |
7,3 mm | EPDM |
69.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15921591
|
DWK Life Sciences
286342305 |
7,3 mm | VITON |
118.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10419542
|
DWK Life Sciences
286342108 |
6 mm | VITON |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
La junta tórica KECK™ es un componente y, por lo tanto, pieza de repuesto para el adaptador KECK™ KA de oliva de vidrio a oliva de plástico.- La junta tórica es un componente y una pieza de repuesto para el adaptador KECK™ KA y se coloca entre la tapa roscada y el anillo conector para adaptador KECK™ KA.
Especificaciones
100/Paq. | |
Sellado |