Learn More
DWK Life Sciences Junta tórica KECK™
Código de producto. 11701429 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
6 mm
6 mm
7,3 mm
Material:
EPDM
VITON
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Material unitSize
11701429 6 mm EPDM paquete de 100
15834698 7,3 mm EPDM paquete de 100
15921591 7,3 mm VITON paquete de 100
10419542 6 mm VITON cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11701429 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 286342005
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pieza de repuesto para el adaptador KA KECK™ de oliva de vidrio a boquilla de plástico roscada.
La junta tórica es un componente y, por lo tanto, una pieza de repuesto para el adaptador KECK™ KA de oliva de vidrio a oliva de plástico.
  • La junta tórica es un componente / una pieza de repuesto para el adaptador KECK™ KA y se instala entre el tapón roscado y el anillo de fijación del adaptador KA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Sellado, hermético… (according to context)
Cantidad 100/Paq.
Material EPDM
Diámetro exterior (métrico) 6 mm
Tamaño 3 mm de Al