Learn More
DWK Life Sciences Junta tórica KECK™
Código de producto. 15921591 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
6 mm
6 mm
7,3 mm
Material:
EPDM
VITON
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Material Tamaño de la unidad
15921591 7,3 mm VITON paquete de 100
11701429 6 mm EPDM paquete de 100
15834698 7,3 mm EPDM paquete de 100
10419542 6 mm VITON cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15921591 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 286342305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.56€
    76.00€ / paquete de 100
    Ahorro 62.56€
    45% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Pieza de repuesto para el adaptador KA KECK™ de oliva de vidrio a boquilla de plástico roscada.
La junta tórica es un componente y, por lo tanto, una pieza de repuesto para el adaptador KECK™ KA de oliva de vidrio a oliva de plástico.
  • La junta tórica es un componente / una pieza de repuesto para el adaptador KECK™ KA y se instala entre el tapón roscado y el anillo de fijación del adaptador KA.
Spezifikation
Para utilizar con (aplicación) Sellado, hermético… (according to context)
Cantidad 100/Paq.
Material VITON
Diámetro exterior (métrico) 7,3 mm
Tamaño 2,4 mm de Al
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.