Learn More
Abnova™ KATNAL2 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T03)
Human overexpression lysate
Marca: Abnova™ H00083473-T03.100uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
293T | |
KATNAL2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 52.8kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-KATNAL2 antibody (Mfr. No. H00083473-B01P) by Western Blot. | |
Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %) | |
Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación. |
Western Blot | |
NM_031303 | |
pCMV-KATNAL2 full-length | |
100 μl | |
Human |
Título del producto
Abnova™ KATNAL2 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T03) > 100 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido