Learn More
SI Analytics™ Recipiente de valoración Karl Fischer
Fisher Scientific - El frasco de valoración Karl Fischer SI Analytics™ está frabricado con vidrio DURAN™ y viene equipado con roscas, puntas de valoración y mucho más.
1350.00€
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10598221
|
SI Analytics™
285216677 |
De 30 a 150 ml |
1350.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Incluye un cabezal extraíble de polipropileno/PTFE
- Incluye 1 perforación NS 19, NS 14.5, NS 7.5 y 3 perforaciones con roscas
- Incluye una punta de valoración, una trampa de humedad y un embudo de pesaje
Especificaciones
De 30 a 150 ml |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
SI Analytics™ Recipiente de valoración Karl Fischer