missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Reactivo de Karl Fischer, para análisis de Karl Fischer, solución de ≈ 5 mg de H2O/ml
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Especificaciones
Especificaciones
Color | Marrón |
Cantidad | 500 mL |
pH | 3.5 to 5.5 |
Envase | Botella de vidrio con recubrimiento de plástico |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación



Nombre del producto
- Karl Fischer reagent
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Methyl alcohol, Pyridine, Iodine, Sulfurdioxide
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Reactivo de Karl Fischer, para análisis de Karl Fischer, solución de ≈ 5 mg de H2O/ml >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido