Learn More
Invitrogen™ K-AcylStat Panel, SNAP-ChIP™ Spike-in
Código de producto. 17188855 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17188855
Marca: Invitrogen™ A47358
SNAP-ChIP (inmunoprecipitación de cromatina para la normalización de muestras y la elaboración de perfiles de anticuerpos) utiliza nucleosomas semisintéicos con código de barras de ADN que incorporan modificaciones postranslacionales únicas y que funcionan como sustancias añadidas para el control de la ChIP.
  • SNAP-ChIP (inmunoprecipitación de cromatina para la normalización de muestras y la elaboración de perfiles de anticuerpos), una tecnología patentada de EpiCypher, utiliza nucleosomas prediseñados con código de barras de ADN que incorporan modificaciones postranslacionales únicas y que funcionan como sustancias añadidas para el control de la ChIP.
  • Los estándares homogéneos y completamente definidos representan fielmente los mononucleosomas objetivo en la muestra experimental
  • Los nucleosomas se someten a un riguroso control de calidad para garantizar la uniformidad de un lote a otro
  • Los códigos de barras de ADN únicos se pueden distinguir de los genomas de muestras experimentales
  • Las sustancias añadidas proporcionan una lectura directa del rendimiento de los anticuerpos en la ChIP
  • Capacidad para controlar la variabilidad técnica entre muestras
  • Los estándares definidos permiten la normalización universal entre experimentos
  • Los paneles SNAP-ChIP son directamente compatibles con el flujo de trabajo actual de ChIP, con nucleosomas semisintéticos que contienen la modificación postranslacional de interés inmunoprecipitado y procesado junto con la cromatina de muestras.
  • Los usuarios pueden controlar directamente la capacidad de anticuerpos (especificidad y enriquecimiento) en un experimento de ChIP mediante la medición de la recuperación de nucleosomas dentro y fuera del objetivo. Las sustancias añadidas de SNAP se pueden utilizar además como un estándar definido para normalizar los datos de ChIP, controlando así la variabilidad técnica entre experimentos.
  • El panel K-AcylStat es un panel de estado de acilación de lisina que consta de un grupo de nucleosomas que llevan veintidós marcas de acilación de lisina bien estudiadas y relevantes para la enfermedad en las histonas H2A, H3 y H4 (consulte el manual del usuario para obtener información específica) además de un control sin modificar.
  • Además, cada uno de estos nucleosomas está envuelto por dos códigos de barras de ADN independientes (un total de 46 códigos de barras en el panel), lo que permite hacer una réplica técnica interna en cada reacción de ChIP. Una sola de las sustancias añadidas del panel permite a los usuarios comprobar la especificidad de los anticuerpos si se examina la recuperación post-IP de los nucleosomas de SNAP-ChIP en comparación con los no específicos, lo que permite generar datos de ChIP de alta calidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Panel de nucleosoma recombinante
Contenido y almacenamiento Almacenar entre – 5 y – 30 °C.
Cantidad 10 reacciones
Línea de productos K-AcylStat™, SNAP-ChIP™
Tipo de producto Panel SNAP-ChIP