Learn More
Justrite™ Cabezal Cease-Fire™
Convierta el tambor metálico estándar en un recipiente de residuos seguro contra incendios
119.34€
Especificaciones
Material | Aluminio |
---|---|
Tipo de producto | Cabezal Cease-Fire |
Certificaciones/conformidad | FM y UL |
Cantidad | 1 unidad |
Para utilizar con (aplicación) | Se instalan fácilmente en los tambores metálicos existentes |
Código de producto | Marca | Tamaño de abertura (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de abertura (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11973669
|
Justrite™
26555 |
7,8 in | 24 in |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Se instalan fácilmente en los tambores metálicos existentes
- La construcción de aluminio carece prácticamente de corrosión para facilitar la limpieza
Certifications
FM approved
Especificaciones
Aluminio | |
FM y UL | |
Se instalan fácilmente en los tambores metálicos existentes |
Cabezal Cease-Fire | |
1 unidad |