Learn More
Justrite™ Cabezal Cease-Fire™
Código de producto. 11973669
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de abertura (imperial):
7,8 in
Diámetro exterior (imperial):
24 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de abertura (imperial) Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
11973669 7,8 in 24 in cada uno
1 options
Código de producto. 11973669 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 26555
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Convierta el tambor metálico estándar en un recipiente de residuos seguro contra incendios
  • Se instalan fácilmente en los tambores metálicos existentes
  • La construcción de aluminio carece prácticamente de corrosión para facilitar la limpieza
Certifications
Con marcado FM
Spécification
Certificaciones/conformidad FM y UL
Diámetro exterior (métrico) 61 cm
Diámetro exterior (imperial) 24 in
Tamaño de abertura (imperial) 7,8 in
Tamaño de abertura (métrico) 20 cm
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Se instalan fácilmente en los tambores metálicos existentes
Para utilizar con (equipo) Recipiente Cease-Fire, tamaño de recipiente: 208,19 l (55 galones)
Material Aluminio
Tipo de producto Cabezal Cease-Fire
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.