Learn More
Cytiva Kits básicos de material para centrífuga Jumbosep™
El kit básico de material para centrífuga Jumbosep™ sustituye la diálisis, la precipitación química y la liofilización.
Marca:  Cytiva FD003K65
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17144721
  • 269.00€ / paquete de 4
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-10-2025
Descripción
  • Normalmente concentra volúmenes de muestra de 60 ml a 5 ml en 30 minutos
  • Proporciona altas recuperaciones, normalmente > 90 %
  • Para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Gris
PES
4/paquete
De 20 a 60 ml (muestra)
EFA: 15,2 cm2
No estéril
Kit básico de 3 kDa
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva Kits básicos de material para centrífuga Jumbosep™ > Kit básico de 3 kDa