Learn More
Cole-Parmer™ Adaptadores de codo de vástago de pulsar para conectar John Guest™
Cómodo sistema de desconexión rápida para una amplia variedad de tubos, incluidos los de metales blandos
Marca: Cole-Parmer™ 34007-02
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cumple con los requisitos para uso alimentario de la NSF y la FDA.
- Un solo conector es capaz de ofrecer una conexión segura y una desconexión rápida.
- No es necesario comprar dos conectores.
- Solo tiene que empujar el tubo más allá de la junta tórica hasta el tope interno del tubo.
- Tiene dientes de acero en el tubo de sujeción de la abrazadera para conseguir una conexión a prueba de fugas.
- Para desconectarlo, presione la abrazadera contra el cuerpo del conector para desenganchar los dientes de acero y deslice los tubos hacia fuera.
- Los conectores funcionan con tubos de plástico semirrígido (polipropileno, polietileno o nailon) y metal blando (latón, cobre o acero dulce).
- Para conectar tubos flexibles como los Tygon o los de silicona, solicite soportes para tubos flexibles.
Especificaciones
Pulsar para conectar | |
Aire: – 14 °F, agua: 33 °F | |
10/paq. | |
Nitrilo | |
762 mm Hg | |
Aire:75 °C, agua:de 60 °C |
Acetal | |
Aire: -25 °C, agua: de 0 °C | |
Autoclave u óxido de etileno | |
10,34 bar (150 psi) para aire, 17,23 bar (250 psi) para agua | |
Aire:167 °F, agua:140 °F | |
Adaptadores de codo de vástago de pulsar para conectar, 9,53 mm × 6,35 mm (3⁄8 pulgadas × 1/4 pulgadas) |
Título del producto
Cole-Parmer™ Adaptadores de codo de vástago de pulsar para conectar John Guest™ > 9,52 mm x 4,57 mm (3/8 pulgadas x 1/4 pulgadas)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido