missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JMJD2D Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Bio-Techne NBP1-03357G
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
JMJD2D Polyclonal specifically detects JMJD2D in Human samples. It is validated for Western Blot, ICC/IF (Negative).
Especificaciones
JMJD2D | |
Polyclonal | |
Western Blot, ICC/IF (Negative) | |
EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, FLJ10251, JHDM3D, JmjC domain-containing histone demethylation protein 3D, JMJD2Dlysine-specific demethylase 4D, jumonji domain containing 2D, Jumonji domain-containing protein 2D, lysine (K)-specific demethylase 4D, MGC141909 | |
Rabbit | |
55 kDa | |
0.1 mL | |
Transcription Factors and Regulators | |
55693 | |
Store at 4C in the dark. |
Western Blot, Immunocytochemistry | |
DyLight 488 | |
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
KDM4D | |
Synthetic peptide made to a C-terminal portion of the human JMJD2D protein (within residues 460-520). [Swiss-Prot# Q6B0I6] | |
Affinity Purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
JMJD2D Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™ > 100 Tests; DyLight 488
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido