Learn More
Tampón de pH 4, rojo, Jenway Buffer™
Marca:  Jenway 16156-17
Código de producto. 12891811
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
Rojo
4
Frasco
Para microelectrodos de pH
500 mL
Yes
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Tampón de pH 4, rojo, Jenway Buffer™ > Cantidad, 500 ml