Learn More
Tampón de pH 10, azul, Jenway Buffer™ Código de producto.: 12811821
Tampón de pH 10, azul, Jenway Buffer™
Código de producto. 12811821
500 mL, 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. 12811821
Marca: Jenway 1615619
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Azul
Para utilizar con (equipo) Para microelectrodos de pH
pH 10
Cantidad 500 mL
Envase Frasco
Trazabilidad según el NIST Yes
Título del producto
Tampón de pH 10, azul, Jenway Buffer™ >